Bromthymolblau Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Sodium α-(3-bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienylidene)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluenesulphonate, Bromothymol blue water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-isopropyl-3-methylphenolate
18470-10G
18470-1G
18470-50G
SIAL18470-10GEA
62.7
EUR
SIAL18470-10G
SIAL18470-1G
SIAL18470-50G
Bromthymolblau Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Bromthymolblau Natriumsalz
Formel:
C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S Molekulargewicht: 646.37 g/mol Schmelzpunkt: > 200 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077263 CAS-Nummer: 34722-90-2 EINECS: 252-169-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...