Bromphenolblau Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B5525-10G B5525-25G
SIALB5525-10GEA 59 EUR
SIALB5525-10G SIALB5525-25G
Bromphenolblau Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Bromphenolblau Natriumsalz
Formel: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013793
CAS-Nummer: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR