Bromphenolblau Natriumsalz ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bromophenol blue sodium, Sodium α-(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)phenolate, Bromophenol blue water soluble, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol] S,S-dioxide sodium salt
403160100 403160050 403160500
ACRO403160100EA 50.7 EUR
ACRO403160100 ACRO403160050 ACRO403160500
Bromphenolblau Natriumsalz ACS
Bromphenolblau Natriumsalz
Formel: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Molekulargewicht: 691.95 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013793
CAS-Nummer: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green to brown-black to blue-black Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Clarity of solution Passes test