Bromphenolblau Natriumsalz, wasserlöslich, rein Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Bromophenol blue sodium, Sodium α-(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)phenolate, Bromophenol blue water soluble, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol] S,S-dioxide sodium salt
151350250
151350050
151351000
ACRO151350250EA
78.5
EUR
ACRO151350250
ACRO151350050
ACRO151351000
Bromphenolblau Natriumsalz, wasserlöslich, rein Indikator
Bromphenolblau Natriumsalz
Formel:
C₁₉H₉Br₄NaO₅S Molekulargewicht: 691.95 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013793 CAS-Nummer: 34725-61-6 EINECS: 252-170-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green to brown-black to blue-black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Visual transition interval | from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue) |
Clarity of solution | (0.1% in water) clear |