Methylrot Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Methyl red water soluble, 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt, Sodium 2-(p-(dimethylamino)phenylazo)benzoate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

114502-100G 114502-25G
SIAL114502-100GEA 145 EUR
SIAL114502-100G SIAL114502-25G
Methylrot Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Methylrot Natriumsalz
Formel: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Molekulargewicht: 291.28 g/mol
Schmelzpunkt: > 180 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002426
CAS-Nummer: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR