Methylrot Natriumsalz
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Methyl red water soluble, 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt, Sodium 2-(p-(dimethylamino)phenylazo)benzoate
5003.1 5003.2
ROTH5003.1EA 0 EUR
ROTH5003.1 ROTH5003.2
Methylrot Natriumsalz
Methylrot Natriumsalz
Formel: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Molekulargewicht: 291.28 g/mol
Schmelzpunkt: > 180 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002426
CAS-Nummer: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142