Methylrot, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
250198-100G 250198-25G
SIAL250198-100GEA 214 EUR
SIAL250198-100G SIAL250198-25G
Methylrot, Sigma-Aldrich®
Methylrot
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
Molekulargewicht: 269.3 g/mol
Schmelzpunkt: 178…182 °C
Dichte: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002425
CAS-Nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199