2,5-Dimethylstyrol ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
B21476.03 B21476.06 B21476.14
B21476.03EA 38.3 EUR
B21476.03 B21476.06 B21476.14
2,5-Dimethylstyrol ≥97% stabilisiert
2,5-Dimethylstyrol
Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Purity: 97% CAS No.: 2039-89-6 Molecular Formula: C10H12 Formula Weight: 132.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5390 Melting Point: -35° Boiling Point: 83-84°/24mm Beilstein Reference: 2203656 MDL No.: MFCD00008614
Formel: C₁₀H₁₂
Siedepunkt: 83…84 °C (24 mmHg)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0.904
Flammpunkt: 63 °C (145 °F)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008614
CAS-Nummer: 2039-89-6
EINECS: 218-028-9