EDTA Trinatriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
ED3SS-100G ED3SS-1KG ED3SS-500G
SIALED3SS-100GEA 105 EUR
SIALED3SS-100G SIALED3SS-1KG SIALED3SS-500G
EDTA Trinatriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®
EDTA Trinatriumsalz Monohydrat
Formel: C₁₀H₁₃N₂Na₃O₈·1H₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 10378-22-0
EINECS: 205-758-8