Kongorot
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
0322.1 0322.2
ROTH0322.1EA 23.2 EUR
ROTH0322.1 ROTH0322.2
Kongorot
Kongorot
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Schmelzpunkt: > 360 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004028
CAS-Nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 12,02562