Colchicin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
M-Clarity™ quality level = MQ200
C9754-500MG C9754-100MG C9754-1G C9754-5G
SIALC9754-500MGEA 71.9 EUR
SIALC9754-500MG SIALC9754-100MG SIALC9754-1G SIALC9754-5G
Colchicin, Sigma-Aldrich®
Colchicin
Formel: C₂₂H₂₅NO₆
Schmelzpunkt: 154…156 °C
Dichte: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078484
CAS-Nummer: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN-Nummer: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02536