Colchicin, Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
|
Gefahr
|
Synonyme:
7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
234115-1
234115-5
234115-1EA
96.5
EUR
234115-1
234115-5
Colchicin, Calbiochem®
Colchicin
Formel:
C₂₂H₂₅NO₆ Schmelzpunkt: 154…156 °C Dichte: 1.32 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078484 CAS-Nummer: 64-86-8 EINECS: 200-598-5 UN-Nummer: 1544 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,02536 |