Colchicin
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyme: 7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
A4082.0001 A4082.0005
A4082.0001EA 101 EUR
A4082.0001 A4082.0005
Colchicin
Colchicin
Formel: C₂₂H₂₅NO₆
Schmelzpunkt: 154…156 °C
Dichte: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078484
CAS-Nummer: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN-Nummer: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02536