Colchicin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
227120010
227125000
227120050
227120250
ACRO227120010EA
138
EUR
ACRO227120010
ACRO227125000
ACRO227120050
ACRO227120250
Colchicin 97%
Colchicin
Formel:
C₂₂H₂₅NO₆ Schmelzpunkt: 150…160 °C (Zersetzung) Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078484 CAS-Nummer: 64-86-8 EINECS: 200-598-5 UN-Nummer: 1544 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,02536 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤2 % (K.F.) |
HPLC | ≥96.0 % on anhydrous and solvent-free substance |
Specific optical rotation | -240° to -250° (20°C, 589 nm) (c=1, alcohol) (on anhydrous and solvent-free substance |