Magnetrührer, cuvetteMIXdrive 1
Lieferant: 2MAG
40400 90100 90150 90140
442-0812EA 309 EUR
442-0812 442-0767 TMAG90150 TMAG90140
Magnetrührer, cuvetteMIXdrive 1
Rührer Magnetrührer
Dieser Miniaturrührer für Küvetten ist ideal für die Systemintegration z. B. in Photometern. Das hermetisch abgedichtete Edelstahlgehäuse ist wasser-, keim- und staubdicht. Betriebstemperaturen bis zu 50 °C. Gewinde M1.4 integriert an der Unterseite.
  • Wartungs- und verschleißfreier Induktionsantrieb
  • Ruckfreies Mischen
  • In Wasser- und Ölbäder tauchfähig
  • Geeignet für CO₂-Inkubatore
IP-Schutzklasse: IP 68
MIXcontrol eco (externe Steuereinheit mit EU-, UK- oder CH-Stecker bitte separat bestellen). Drehzahlbereich: 120 - 1200 min-1
Kunststoffgeformte Steuereinheit zum Anschluss von einem Magnetrührer
der Serie MIXdrive
SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
IP protection class: IP 20
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse: IP 20