Vitamin A acetat (synthetisch) ≥95% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Achtung
Synonyme: all-trans-Retinyl acetate, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-yl acetate
ALX4600390001 ALX4600390005
ENZOALX4600390001EA 51.7 EUR
ENZOALX4600390001 ENZOALX4600390005
Vitamin A acetat (synthetisch) ≥95% (durch HPLC)
alle-trans-Retinylacetat
Soluble in ethanol, chloroform, and ether. Insoluble in water.
Formel: C₂₂H₃₂O₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00019413
CAS-Nummer: 127-47-9
EINECS: 204-844-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (HPLC) ≥95%
Source Synthetic