X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Lieferant: Enzo Life Sciences
ALX582002G001 ALX582002G005
ENZOALX582002G001EA 161 EUR
ENZOALX582002G001 ENZOALX582002G005
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Formel: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Schmelzpunkt: 237…239 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00005666
CAS-Nummer: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8