Serotonin Hydrochlorid
Lieferant: Enzo Life Sciences
ALX550328G001
ALX550328M050
ENZOALX550328G001EA
317
EUR
ENZOALX550328G001
ENZOALX550328M050
Serotonin Hydrochlorid
Serotonin Hydrochlorid
Formel:
C₁₀H₁₃ClN₂O |
MDL Number:
MFCD00012686 CAS-Nummer: 153-98-0 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |