ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme:
NADPH tetrasodium salt, Sodium (2R,3R,4R,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-((((((((2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1(4H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)oxidophosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)methyl)-4-hydroxytetrahydrofuran-3-yl phosphate, Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt, (reduced form)
ALX480004G001
ALX480004M050
ALX480004M250
ENZOALX480004G001EA
1050
EUR
ENZOALX480004G001
ENZOALX480004M050
ENZOALX480004M250
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4)
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4)
Formel:
C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃ Molekulargewicht: 833.35 g/mol |
MDL Number:
MFCD00036263 CAS-Nummer: 2646-71-1 EINECS: 220-163-3 |