Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt ≥87%
Lieferant: Enzo Life Sciences
ALX480002G001
ALX480002G005
ENZOALX480002G001EA
84.7
EUR
ENZOALX480002G001
ENZOALX480002G005
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt ≥87%
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt
Formel:
C₁₀H₁₄N₅O₁₀P₂K Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00066472 CAS-Nummer: 72696-48-1 Merck Index: 14,00154 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity (assay) | ≥87% |
Source | Isolated from yeast |