Cisplatin
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme:
Platinol, cis-Diaminodichloroplatinum(II), cis-Diamminedichloroplatinum (II), cis-Dichlorodiammine platinum(II), Cisplatin, cis-Diamineplatinum(II) dichloride
ALX400040M050
ALX400040M250
ENZOALX400040M050EA
73.7
EUR
ENZOALX400040M050
ENZOALX400040M250
Cisplatin
cis-Platin
Formel:
H₆Cl₂N₂Pt Dichte: 3,738 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011623 CAS-Nummer: 15663-27-1 EINECS: 239-733-8 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02341 |