5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Achtung
Synonyme: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
ALX400034G001 ALX400034G005
ENZOALX400034G001EA 52.8 EUR
ENZOALX400034G001 ENZOALX400034G005
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
Formel: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Molekulargewicht: 396.36 g/mol
Schmelzpunkt: 240…244 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007140
CAS-Nummer: 69-78-3
EINECS: 200-714-4