Monensin Natriumsalz

Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Gefahr

Synonyme: Monensin, Sodium Salt, Monensin sodium salt

ALX380026G001 ALX380026M100
ENZOALX380026G001EA 125 EUR
ENZOALX380026G001 ENZOALX380026M100
Monensin Natriumsalz
Monensin monosodium salt
Formel: C₃₆H₆₁NaO₁₁
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00077826
CAS-Nummer: 22373-78-0
EINECS: 244-941-7
UN-Nummer: 3462
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR