Okadasäure Natriumsalz
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin sodium salt, OA sodium salt
ALX350011C025 ALX350011C100 ALX350011M001
ENZOALX350011C025EA 112 EUR
ENZOALX350011C025 ENZOALX350011C100 ENZOALX350011M001
Okadasäure Natriumsalz
Okadaic acid sodium salt
Formel: C₄₄H₆₇NaO₁₃
Molekulargewicht: 827.00 g/mol
MDL Number: MFCD00210208
CAS-Nummer: 209266-80-8