Piceatannol
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270202M001 ALX270202M010 ALX270202M050
ENZOALX270202M001EA 58.3 EUR
ENZOALX270202M001 ENZOALX270202M010 ENZOALX270202M050
Piceatannol
Piceatannol
Formel: C₁₄H₁₂O₄
MDL Number: MFCD00221715
CAS-Nummer: 10083-24-6