L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme:
L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
ALX157002G005
ALX157002G025
ENZOALX157002G005EA
55
EUR
ENZOALX157002G005
ENZOALX157002G025
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Formel:
C₁₀H₁₇N₃O₆S Molekulargewicht: 307.33 g/mol Schmelzpunkt: 185…195 °C Dichte: 1,475 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00065939 CAS-Nummer: 70-18-8 EINECS: 200-725-4 Merck Index: 13,04488 |