(S)-Mephenytoin ≥98% (durch TLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Achtung
BMLJ1200005 BMLJ1200025
ENZOBMLJ1200005EA 89.1 EUR
ENZOBMLJ1200005 ENZOBMLJ1200025
(S)-Mephenytoin ≥98% (durch TLC)
(S)-Mephenytoin
Cytochrome P450 substrate.
Substrate for determination of cytochrome P-450 polymorphism. Anticonvulsant.
Soluble in DMSO or ethanol.
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00270025
CAS-Nummer: 70989-04-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90be63fb993e71ee655e11959976de69ec38d8ed&vid=a6c6bc4f234423b4dac7d68f1637900c37ca7b47&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥98% (TLC)