Astemizole ≥99% (durch TLC), weißgraues Puder
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Achtung
Synonyme: 1-(4-Fluorobenzyl)-2-(1-[4-methoxyphenethyl]piperidin-4-yl)aminobenzimidazole, astemizole
BMLNH1010010 BMLNH1010050
ENZOBMLNH1010010EA 86.9 EUR
ENZOBMLNH1010010 ENZOBMLNH1010050
Astemizole ≥99% (durch TLC), weißgraues Puder
Astemizole
Histamine receptor ligand
Selective histamine H1 receptor antagonist.
Soluble in chloroform (clear faint yellow solution at 100 mg/ml).
Formel: C₂₈H₃₁FN₄O
Molekulargewicht: 458.57 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153919
CAS-Nummer: 68844-77-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23a9f7c589b6c3e44e5540dab642079288757003&vid=089bc4efa3c57dd52ef0709087f46e55b82451a6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥99% (TLC)