Universelle Ultratief-Gefriergeräte für allgemeine Anwendungen, TSX
Lieferant: REVCO TECHNOLOGIES
TSX40086FA TSX50086FA TSX60086FA TSX70086FA
REVCTSX40086FAEA 0 EUR
REVCTSX40086FA REVCTSX50086FA REVCTSX60086FA REVCTSX70086FA
Universelle Ultratief-Gefriergeräte für allgemeine Anwendungen, TSX
Gefriergeräte Ultratiefkühlgeräte
Der TSX Universal läutet mit der Universal V-Drive-Technologie eine neue Ära der Leistung ein und bietet eine präzisere Steuerung und schnellere Erholzeiten. Gepaart mit einem erweiterten Sollwertbereich, Universalspannung, flüsterleisem Betrieb, vereinfachten Software-Updates und vielem mehr passt sich der TSX Universal nahtlos an Ihren Arbeitsablauf an.
  • Sorgen Sie für Zuverlässigkeit und Sicherheit Ihrer wertvollen Proben
  • Entwickelt, um vielfältige Forschungsanforderungen zu erfüllen
  • TSX Universal ULT definiert mit seinen Funktionen der nächsten Generation
Neue Definition von Nachhaltigkeit, ENERGY STAR-zertifiziert mit einer Effizienzsteigerung von 32%, trägt das ACT-Label und wird in unserer zertifizierten Anlage ohne Deponieabfälle hergestellt. TSX Universal ULT – Der Gipfel an Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Innovation.
Die Universal V-Drive-Kühltechnologie bietet allgemein bessere Leistung: engere Spitzenvariation, Gleichmäßigkeit, Stabilität, schnelleres Herunterfahren und Erholzeiten. Diese Plattform ist an verschiedene Arbeitsabläufe anpassbar und bietet Komfort und Verwaltbarkeit in verschiedenen Einstellungen.
TSX Universal ULT bietet hochmoderne Funktionen, darunter eine externe Stromversorgung für eine nahtlose Integration intelligenter Technologien und spezielle, von der 510K-Ausnahmeregelung für medizinische Geräte der Klasse II, die auf Anwendungen wie Blutbanken zugeschnitten sind. Das TSX Universal ULT basiert auf unserer TSX-Serie und ist eine robuste, effiziente und benutzerorientierte Lösung.
Schrankmaterial: Kratzfest lackierter Stahl
Kammermaterial: Kaltgewalzter Stahl
Temperaturauflösung: 0,1 °C
Temperaturstabilität: 0,2 °C
Zertifizierungen: ENERGY STAR zertifiziert.