WHEATON® PETG, Medien, Flasche, Verschlüsse
Lieferant: DWK Life Sciences
W017824 W017828
WHEAW017824EA 0 EUR
WHEAW017824 WHEAW017828
WHEATON® PETG, Medien, Flasche, Verschlüsse
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
WHEATON®-Verschlüsse werden aus medizinischem, FDA-zugelassenem Polypropylen und Polyethylen hoher Dichte hergestellt.
  • Autoklavierbar, wiederverwendbar und recycelbar
  • Verschlüsse werden in einer Reinraumumgebung der Klasse 10K hergestellt
  • Verschlüsse werden sowohl unsteril als auch durch Gammabestrahlung sterilisiert geliefert
Manipulationssicherer Verschluss für alle Größen von WHEATON® PETG und PC-Medienflaschen.
Ohne Innenauskleidung mit integriertem Dichtungsring für auslaufsichere Verwendung.