Visuelle Testbestecke für die Wasseruntersuchung, VISOCOLOR®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
931098 931298
MANA931098EA 65.8 EUR
MANA931098 MANA931298
Visuelle Testbestecke für die Wasseruntersuchung, VISOCOLOR®
Umwelt-Prüfkits
Kolorimetrische Bestimmung von Zink mittels Zincon.
  • Handlich
  • Umweltfreundlich
  • Praktische Handhabung
  • Anwendungsorientierte Messbereiche
Zink ist eines der am häufigsten verwendeten Metalle für die Oberflächenbehandlung. Der Zinkgehalt in Abwasser, z. B. von Galvanikbetrieben, muss regelmäßig überwacht werden.
Zur Meerwasseruntersuchung nach Verdünnung geeignet.