Palladium(II)sulfid 99% (≥72% Pd) (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Palladium sulphide, Palladium monosulphide
12674.03 12674.06
12674.03EA 283 EUR
12674.03 12674.06
Palladium(II)sulfid 99% (≥72% Pd) (Metall-Basis)
Palladium(II) sulphide
Purity: 99% CAS No.: 12125-22-3 Molecular Formula: PdS Formula Weight: 138.46 Physical Form: Crystalline Density: 6.60 Melting Point: 950° dec. MDL No.: MFCD00016285
Formel: PdS
Molekulargewicht: 138.49 g/mol
Schmelzpunkt: 950 °C (Zers.)
Dichte: 6.60
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016285
CAS-Nummer: 12125-22-3
EINECS: 235-190-6