Cäsiumhydroxid 50% (w/w) in wässriger Lösung , 99.9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
10020.ND
10020.NF
10020.NDEA
180
EUR
10020.ND
10020.NF
Cäsiumhydroxid 50% (w/w) in wässriger Lösung , 99.9% (Metall-Basis)
Cesium hydroxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 21351-79-1
Molecular Formula: CsOH
Formula Weight: 149.91
Physical Form: Liquid
Density: 1.725
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
UN No.: 2681
MDL No.: MFCD00010964
Formel:
CsOH Dichte: 1.725 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010964 CAS-Nummer: 21351-79-1 EINECS: 244-344-1 UN-Nummer: 2681 ADR: 8,II Merck Index: 13,02022 |