Cäsiumhydroxid 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
232041-10G 232041-200G 232041-50G
SIAL232041-10GEA 49.1 EUR
SIAL232041-10G SIAL232041-200G SIAL232041-50G
Cäsiumhydroxid 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Cesium hydroxide
Formel: CsOH
MDL Number: MFCD00010964
CAS-Nummer: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
UN-Nummer: 2681
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02022