Cäsiumhydroxid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
562505-1KG
562505-5KG
SIAL562505-1KGEA
568
EUR
SIAL562505-1KG
SIAL562505-5KG
Cäsiumhydroxid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Cäsiumhydroxid Monohydrat
Formel:
HCsO·1H₂O Schmelzpunkt: 204,85 °C Dichte: 3,51 g/cm³ (24.85 °C) |
MDL Number:
MFCD00149664 CAS-Nummer: 35103-79-8 EINECS: 244-344-1 UN-Nummer: 3262 ADR: 8,II Merck Index: 12,02055 |