Cäsiumhydroxid Monohydrat 99.95% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
189520500
189522500
ACRO189520500EA
155
EUR
ACRO189520500
ACRO189522500
Cäsiumhydroxid Monohydrat 99.95% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) zur Analyse
Cäsiumhydroxid Monohydrat
Formel:
HCsO·1H₂O Schmelzpunkt: 205…208 °C Dichte: 3,51 g/cm³ (24.85 °C) |
MDL Number:
MFCD00149664 CAS-Nummer: 35103-79-8 EINECS: 244-344-1 UN-Nummer: 2682 ADR: 8,II Merck Index: 12,02055 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Purity | ≥99.95 % (trace metal basis) |
Titration with HCl | ≥96.5 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤25 ppm |
Cesium carbonate (Cs2CO3) | ≤5 % |
Aluminium (Al) | ≤5 ppm |
Barium (Ba) | ≤15 ppm |
Calcium (Ca) | ≤2 ppm |
Chromium (Cr) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Lithium (Li) | ≤1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤1 ppm |
Potassium (K) | ≤150 ppm |
Rubidium (Rb) | ≤10 ppm |
Sodium (Na) | ≤75 ppm |
Strontium (Sr) | ≤5 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤25 ppm |