Cäsiumhydroxid Monohydrat 96% CsCO₃ <5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B22480.06
B22480.14
B22480.22
B22480.36
B22480.06EA
28.6
EUR
B22480.06
B22480.14
B22480.22
B22480.36
Cäsiumhydroxid Monohydrat 96% CsCO₃ <5%
Cäsiumhydroxid Monohydrat
Purity: 96%
CAS No.: 35103-79-8
Molecular Formula: CsOH.H2O
Formula Weight: 167.93 (149.91anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 205-206°
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00149664
Formel:
HCsO·1H₂O Schmelzpunkt: 205…206 °C Dichte: 1,870 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149664 CAS-Nummer: 35103-79-8 EINECS: 244-344-1 UN-Nummer: 3262 ADR: 8,II Merck Index: 14,2013 |