Bariumhydroxid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
450170-25G
450170-5G
SIAL450170-25GEA
181
EUR
SIAL450170-25G
SIAL450170-5G
Bariumhydroxid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Bariumhydroxid Hydrat
Formel:
H₂BaO₂·H₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
40226-30-0 EINECS: 241-234-5 UN-Nummer: 3262 ADR: 8,III |