β-Alanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
A9920-100G
A9920-10MG
SIALA9920-100GEA
47.7
EUR
SIALA9920-100G
SIALA9920-10MG
β-Alanin, Sigma-Aldrich®
β-Alanin
Formel:
C₃H₇NO₂ Siedepunkt: 201 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 94 °C Dichte: 1.44 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008200 CAS-Nummer: 107-95-9 EINECS: 203-536-5 Merck Index: 13,00204 |