DL-Alanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-Alanine, DL-α-Alanine, H-DL-Ala-OH, α-Alanine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A7502-1KG A7502-5KG
SIALA7502-1KGEA 171 EUR
SIALA7502-1KG SIALA7502-5KG
DL-Alanin, Sigma-Aldrich®
DL-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
Molekulargewicht: 89.09 g/mol
Siedepunkt: 189
Schmelzpunkt: 79
Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064408
CAS-Nummer: 302-72-7
EINECS: 206-126-4
Merck Index: 13,00203