DL-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-DL-Phe-OH, DL-Phenylalanine, 3-Phenyl-DL-alanine
M-Clarity™ quality level = MQ200
147966-25G
147966-100G
SIAL147966-25GEA
32.8
EUR
SIAL147966-25G
SIAL147966-100G
DL-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®
DL-α-Phenylalanin
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 173 °C |
MDL Number:
MFCD00064225 CAS-Nummer: 150-30-1 EINECS: 205-756-7 Merck Index: 13,07355 |