2,3-Pyridindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Quinolinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
P63204-100G
P63204-25G
SIALP63204-100GEA
75.6
EUR
SIALP63204-100G
SIALP63204-25G
2,3-Pyridindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
2,3-Pyridindicarbonsäure
Formel:
C₇H₅NO₄ Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 188…190 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006295 CAS-Nummer: 89-00-9 EINECS: 201-874-8 Merck Index: 12,08258 |