6-Nitro-o-toluonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
188719-25G 188719-5G
SIAL188719-25GEA 387 EUR
SIAL188719-25G SIAL188719-5G
6-Nitro-o-toluonitril, Sigma-Aldrich®
6-Nitro-o-toluonitril
Formel: C₈H₆N₂O₂
MDL Number: MFCD00007266
CAS-Nummer: 1885-76-3
EINECS: 217-553-0