2-Fluor-5-nitrobenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
TL00351DA
TL00351EA
MAYBTL00351DAEA
0
EUR
MAYBTL00351DA
MAYBTL00351EA
2-Fluor-5-nitrobenzonitril
2-Fluor-5-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₃FN₂O₂ Schmelzpunkt: 79 °C |
MDL Number:
MFCD00042299 CAS-Nummer: 17417-09-3 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |