2,4,6-Trimethylbenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
TL00289.1 TL00289.10 TL00289.50
MAYBTL00289.1EA 0 EUR
MAYBTL00289.1 MAYBTL00289.10 MAYBTL00289.50
2,4,6-Trimethylbenzonitril
2,4,6-Trimethylbenzonitril
Formel: C₁₀H₁₁N
MDL Number: MFCD00016378
CAS-Nummer: 2571-52-0
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III