1-Butylpyridiniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-butylpyridinium bromide, 1-n-Butylpyridinium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
00285-50G-F
00285-5G-F
SIAL00285-50G-FEA
212
EUR
SIAL00285-50G-F
SIAL00285-5G-F
1-Butylpyridiniumbromid, Sigma-Aldrich®
1-Butylpyridinium bromide
Formel:
C₉H₁₄BrN |
MDL Number:
MFCD00671496 CAS-Nummer: 874-80-6 |