4-Cyan-2-nitroanilin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Cyano-2-nitroaniline
B23463.03 B23463.06 B23463.14
B23463.03EA 31.5 EUR
B23463.03 B23463.06 B23463.14
4-Cyan-2-nitroanilin 98%
4-Cyan-2-nitroanilin
Purity: 98% CAS No.: 6393-40-4 Molecular Formula: C7H5N3O2 Formula Weight: 163.14 Melting Point: 159-161° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00013373
Formel: C₇H₅N₃O₂
Schmelzpunkt: 159…161 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013373
CAS-Nummer: 6393-40-4
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III