3,3'-Dimethylbenzidin Dihydrochorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
o-Toluidine dihydrochloride
421131000
421135000
421130025
421130250
ACRO421131000EA
148
EUR
ACRO421131000
ACRO421135000
ACRO421130025
ACRO421130250
3,3'-Dimethylbenzidin Dihydrochorid 99%
3,3'-Dimethylbenzidin Dihydrochorid
Formel:
C₁₄H₁₈Cl₂N₂ Schmelzpunkt: 130 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012960 CAS-Nummer: 612-82-8 EINECS: 210-322-5 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light beige to light grey Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % (on dry substance) |
Water | ≤5 % (K.F.) |