3,3'-Dimethylbenzidin Dihydrochorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A18196.14 A18196.22
A18196.14EA 59.6 EUR
A18196.14 A18196.22
3,3'-Dimethylbenzidin Dihydrochorid ≥97%
3,3'-Dimethylbenzidin Dihydrochorid
Purity: 97% CAS No.: 612-82-8 Molecular Formula: C14H16N2.2HCl Formula Weight: 285.22 Odour: Odourless Melting Point: 300° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00012960
Formel: C₁₄H₁₈Cl₂N₂
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012960
CAS-Nummer: 612-82-8
EINECS: 210-322-5
ADR: 9,III