o-Tolidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A17837.14 A17837.22
A17837.14EA 85.7 EUR
A17837.14 A17837.22
o-Tolidin ≥98%
o-Tolidin
Purity: 98% CAS No.: 119-93-7 Molecular Formula: C14H16N2 Formula Weight: 212.30 Flash Point: 244°(471°F) Melting Point: 128-132° Boiling Point: 300-301° Merck Reference: 14,9514 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00014773
Formel: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
Siedepunkt: 300…301 °C
Schmelzpunkt: 128…132 °C
Dichte: ∼1,234 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 244 °C (471 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014773
CAS-Nummer: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,9514